Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ chromogenes Endotoxin Quant Kit
Ein hochsensitiver Endpunkt-Assay, der Endotoxin (Lipopolysaccharid) in einer Protein-, Peptid-, Nukleinsäuren- oder Antikörperprobe mit dem Limulus-Amöbozyten-Lysat-Assay genau misst und erkennt.
306.00 CHF - 1444.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Lyophilisiertes Limulus-Amöbozyten-Lysat
• E. coli-Endotoxin-Standard
• Chromogenes Substrat
• Endotoxin-freies Wasser
Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern.
Assay-Bereich 0,01 bis 0,1 EU/ml, 0,1 bis 1,0 EU/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,01 EU/ml
Assay Endpunkt chromogen
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955590
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39552S
30 Reaktionen
306.00 CHF
30 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15918130
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39552
60 Reaktionen
564.00 CHF
60 Reaktionen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16844843
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A39553
240 Reaktionen
1444.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochempfindlicher Endotoxin-Detektionsassay mit einem breiten Spektrum — Erkennung bereits bei 0,01 EU/ml bis 1 EU/ml
  • Spezifischer Assay— Keine Interferenz durch ß-Glucane und geeignet für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Protein-, Vakzin-, Plasmid-, DNA- und RNA-Proben.  
  • Schnell — Assay-Durchführung in nur 20 Minuten
  • Chromogener Endpunkt-Assay— Messung mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 405 bis 410 nm.
Spezifikation
Spezifikation
• Lyophilisiertes Limulus-Amöbozyten-Lysat
• E. coli-Endotoxin-Standard
• Chromogenes Substrat
• Endotoxin-freies Wasser
Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern.
0,01 EU/ml
Kolorimetrisch
Pierce™
Endotoxin Quantifizierungskit
0,01 bis 0,1 EU/ml, 0,1 bis 1,0 EU/ml
Endpunkt chromogen
Nasseis
Endotoxins
Kit
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ chromogenes Endotoxin Quant Kit