Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromatography Cartridge Accessory Pack
Zubehörpaket mit Verschlüssen und Adaptern für 1 ml- und 5 ml-Kassetten aus Entsalzungs- oder Affinitätsharzen für die manuelle oder automatisierte Flüssigkeitschromatographie.
Marke: Thermo Scientific™ 89971
39.83 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Chromatographiekartuschen sind praktische, zuverlässige, gebrauchsfertige, vorgepackte 1 ml- und 5 ml-Säulen aus Probenvorbereitungs- und Affinitätsaufreinigungsharzen für die manuelle oder automatisierte Flüssigkeitschromatographie.
Die Kartuschenanschlüsse sind kompatibel zu allen größeren automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und für die manuelle Verwendung mit Spritzen geeignet. Die Kartuschen werden ohne zusätzliche Anschlüsse direkt an AKTA™ oder FPLC-Systeme angeschlossen. Kartuschen können einzeln oder in einer Serie angeschlossen werden, um eine noch höhere Säulenkapazität zu erhalten. Jede Zeba Chromatographiekartusche umfasst ein Zubehörpaket, das die Kartusche ganz einfach für die Verwendung mit Luer Lock™ Spritzenanschlussstücken oder Schläuchen anpasst. Die Kartuschen bieten schnelle, einfache und reproduzierbare chromatographische Trennungen und können für mehrere Anwendungen regeneriert werden.Leistungsmerkmale:
Zwei Größen–: 1 ml und 5 ml, praktisch für typische Forschungsgrößenordnungen
Kompatibel – Anschlüsse ermöglichen den Anschluss an gängige LC-Systeme oder eine Standardspritze
Vielseitig – Zum Erfüllen unterschiedlicher Kapazitätsanforderungen einzeln oder in Serie anschlieübar.
Validiert – Verfügbare Kartuschen wurden getestet, um die Leistung im Format zu gewährleisten
Wiederverwendbar – Das Zubehörpaket enthält Kappen für eine praktische Aufbewahrung zwischen den verschiedenen Anwendungen
Kostengünstig – Vergleichbare Leistung zu geringeren Kosten als andere handelsüblichen Kassetten
Spezifikation
Zubehör für Chromatographiekartuschen | |
Pierce™ | |
Ausreichend für: Anbringen und Austauschen von Anschlussstücken für Produkte im Lieferumfang von Pierce Chromatographiekartuschen • 1 unterer Stopfen •1 Kappe •1 Luer-Lok-Adapter •1 Rohranschluss |
|
1 pack |