Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Gütegrad Protein A/G Magnetic Beads
Isolieren Sie Chromatin-gebundene DNA effizient durch Immunpräzipitation (Chromatin IP) für die anschließende Quantifizierung durch PCR mit dem Thermo Scientific™ Pierce Magnetic ChIP Kit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26162
1204.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13484209
  • 1384.00 CHF / 5 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce ChIP-grade Protein A/G Magnetic Beads
Pierce™
Antikörper
Protein A/G
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
5 mL
Magnetic Bead
ca. 250 Assays
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number26162
ChargennummerZI400356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number26162
ChargennummerZG397230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number26162
ChargennummerZD396587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2024 Catalog Number26162
ChargennummerYH380648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number26162
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Gütegrad Protein A/G Magnetic Beads > ChIP-grade Protein A/G Magnetic Beads, 5 ml