Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugensäulen, 0,8 ml
Diese leeren 0,5 ml- bis 10 ml-Zentrifugensäulen lassen sich mit Agarosebeads bepacken und ermöglichen so kleinformatige Affinitätsreinigungsverfahren in Mikrozentrifugen mit konischen 15 ml- oder 50 ml-Röhrchen.
103.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Säulentyp | Leersäule, Polyethylenfilter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11894131
|
Thermo Scientific™
89868 |
0,8 mL | 50 Säulen |
167.00 CHF
50 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11804141
|
Thermo Scientific™
89869 |
0,8 mL | 4 x 50 Säulen |
483.00 CHF
200 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10445725
|
Thermo Scientific™
89896 |
2 ml | 25 Säulen |
103.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10561284
|
Thermo Scientific™
89897 |
5 ml | 25 Säulen |
113.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10220544
|
Thermo Scientific™
89898 |
10 ml | 25 Säulen |
134.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Centrifuge Columns sind außerordentlich praktisch, schnell und leistungsfähig und eignen sich für viele verschiedene Affinitätsreinigungsverfahren im kleinen bis mittleren Maßstab.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Centrifuge Columns sind praktische Mittel für Chromatographie-Experimente mit 40 μl bis 10 ml Agarosebeads oder anderen Affinitätsmatrizen. Für die Kompatibilität bei der Aufreinigung von Antikörpern und anderen Proteinen sind die Säulen aus Polypropylen mit geringer Proteinbindung gefertigt. Sie passen in Standard-Zentrifugenröhrchen und können mit jeder Zentrifuge verwendet werden. Füllen Sie das Affinitätsharz einfach in eine der Polypropylensäulen, entfernen Sie den verschließbaren Boden und lassen Sie die Beads im Harzbett absetzen. Verarbeiten Sie die Probe mit einem schwerkraftbasiertem Verfahren und verwenden Sie dann eine Zentrifuge, um die Produkte effizient zu waschen und aus der Säule zu eluieren.Pierce Zentrifugensäulen können sowohl mit Schwerkraft-als auch mit zentrifugationsbasierten Verfahren eingesetzt werden. Das Zentrifugationsverfahren reduziert die Probenverarbeitungszeit und macht Waschen und Eluieren sehr effizient. Für die schwerkraftbasierten Verfahren und Anwendungen, die lange Verarbeitungszeiten für die Bindungsschritte mit verdünnten Proben erfordern, können Column Extenders (Vorrichtungen zur Säulenerweiterung) eingesetzt werden, um das Fassungsvermögen des Reservevolumens zu erhöhen. Verwenden Sie jede erdenkliche Kombination von Verfahrenstechniken um die bestmöglichen Chromatographie-Resultate zu erzielen!
Besondere Merkmale:
- In 4 Größen erhältlich, für Harzvolumina von 40 μl bis 10 ml
- Experimente können mit allen möglichen Kombinationen von zentrifugations- oder schwerkraftbasierten Prozessen durchgeführt werden
- Aus Polypropylen gefertigte Säulen mit Filterscheiben aus Polyethylen gewährleisten eine minimale Proteinbindung
- Die Säulen passen in Standard-Zentrifugenröhrchen zum Sammeln der Proben und für die Zentrifugation in Standard-Tischzentrifugenrotoren
0,8 ml-Zentrifugensäulen (Teilenr. 89868, 89869)
- Gesamtvolumen: 800 μl
- Harzvolumen: 40 bis 400 μl
- Filtertyp: Polyethylen-Filter, ∽ 30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für standardmäßige Mikrozentrifugenröhrchen
- Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten verschließbarer Bodenstopfen
2 ml-Zentrifugensäulen (Teilenr. 89896)
- Gesamtvolumen: 5 ml (2 ml Harzbett, 3 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 2 ml
- Filtertyp: Polyethylen-Filter, ∽ 30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für standardmäßige, konisch geformt 15 ml-Röhrchen
- Verschlusskappentyp: oben Schraubverschluss, unten verschließbarer Bodenstopfen und Stopfen zum Wiederverschließen
5 ml-Zentrifugensäulen (Teilenr. 89897)
- Gesamtvolumen: 8 ml (5 ml Harzbett, 3 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 5 ml-Filtertyp: Polyethylen-Filter, ∽30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für standardmäßige, konisch geformt 15 ml-Röhrchen
- Verschlusskappentyp: oben Schraubverschluss, unten verschließbarer Bodenstopfen und Stopfen zum Wiederverschließen
10 ml-Zentrifugensäulen (Teilenr. 89898)
- Gesamtvolumen: 22 ml (10 ml Harzbett, 12 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 10 ml
- Filtertyp: Polyethylen-Filter, ∽ 30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für standardmäßige, konisch geformt 50 ml-Röhrchen
- Kappen: oben Schraubverschluss, unten verschließbarer Bodenstopfen und Stopfen zum Wiederverschließen
Säulenerweiterungen (Art.-Nr. 69707)
- Steigert das Volumen des Säulenreservoirs um 35 bis 40 ml
- Speziell für den Gebrauch in schwerkraftbasierten Verfahren konzipiert
- Eignet sich nur für Art.-Nr. 89896, 89897, 89898
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pierce™ | |
Leersäule, Polyethylenfilter |