Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ CDI-activated Agarose Resin
Immobilisieren Sie kovalent N-Nukleophile und primäre Amin-Liganden in wässrigen oder organischen Lösungsmitteln mit Carbonyldiimidazol-aktiviertem Harz.
Marke: Thermo Scientific™ 20259
194.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce CDI-aktivierte Agarose ist ein poröser, Bead-basierter Chromatographie-Träger, der mit Carbonyldiimidazole-Gruppen aktiviert wird, um die kovalente Immobilisierung von Amin-enthaltenden Affinitätsliganden zu erzielen.
Pierce CDI-activated Agarose ist ein poröser, Bead-basierter Chromatographie-Träger, der mit Carbonyldiimidazol-Gruppen aktiviert wird, um die kovalente Immobilisierung von Proteinen oder anderen Molekülen zu erzielen, die N-Nucleophile enthalten. Da die Kopplung sowohl mit wässrigen als auch mit organischen Lösemitteln kompatibel ist, kann ein breites Spektrum an Liganden immobilisiert werden. Nach Immobilisierung eines Moleküls kann das dermaßen präparierte Affinitätsharz mehrfach für gängige Protein-Affinitätsreinigungsverfahren eingesetzt werden.Leistungsmerkmale:
Zuverlässige Kopplungschemie –Die Immobilisierung erfolgt durch die Reaktion der N-Nucleophilen mit den 1,1'-Carbonyldiimidazol-Gruppen des Harzes, wobei stabile, ungeladene N-Alkylcarbamat-Bindungen entstehen.
Einfache Verwendung – Es sind keine weiteren Reagenzien erforderlich; nach Waschen und Äquilibrieren wird dem Harz eine alkalische Puffer-Lösung zugefügt und die Reaktion setzt spontan ein
Stabile Aktivierung – Die Halbwertszeit der Hydrolyse ist wesentlich länger als die Aktivierung mittels Hydroxysuccinimidester. Dadurch sind die Immobilisierungsreaktionen leichter vorzubereiten und zu steuern; auch Filtration und Waschen vor Hinzufügen eines Liganden oder Proteins werden vereinfacht
Die gut definierte Reaktion auf Kopplungsbedingungen – ist am effizientesten mit primären Aminen bei pH 9 bis 11
Eigenschaften der CDI-aktivierten Agarose:
- Harz: vernetzte 6%-ige Agarose-Beads
- Aktivierung: mindestens 50 μmol 1,1'-Carbonyldiimidazol-Gruppen (CDI-Gruppen) pro Milliliter Harz
- Format: wird stabilisiert in 50%-iger Aceton-Suspension geliefert
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
10 mL | |
Harz- | |
Flasche |
Pierce™ | |
Primäres Amin | |
Carbonyl-Diimidazol | |
Affinität, Agaroseharz |