Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ C18-Spin-Säulen
Thermo Scientific Pierce C18-Spin-Säulen (10–150 μl) und Spin-Spitzen (10–100 μl) entfernen störende Kontaminanten effektiv und sorgen gleichzeitig für eine hervorragende Bindung und Rückgewinnung von Peptidproben für die Verwendung vor der Massenspektrometrie und anderen hochempfindlichen Nachweismethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 89870
215.65 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814141
  • 230.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer
Pierce™
Peptide, Protease-verdautes Protein
Massenspektrometrie
25 Säulen
Säule
Bei Raumtemperatur lagern.
Peptide
Probenreinigung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL399236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89870
ChargennummerZJ394343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89870
ChargennummerZH388012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number89870
ChargennummerZG388011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number89870
ChargennummerZF388010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number89870
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ C18-Spin-Säulen > Spin-Säule; 25 Säulen