Learn More
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
Amin-Amin-Vernetzung mit diesen schweren (deuterierten) und leichten, aufeinander abgestimmten Paaren eines 11,4 A NHS-Ester-Crosslinkers zur massenspektrometrischen Analyse von Proteininteraktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21595
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10658674
  • 520.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS3-d0/d4 Reagenzien bilden einen zusammenpassenden Satz schwerer (deuterierter) und leichter Massenvarianten des beliebten BS3-aminreaktiven Crosslinkers, der die Identifizierung vernetzter Peptide mittels Massenspektrometrie erleichtert.
Eine neue Strategie zur Untersuchung der Proteinstruktur und -funktion entwickelt sich rasch, die den bewährten Nutzen der Vernetzung mit der Leistungsfähigkeit der Massenspektrometrie (MS) integriert und so Einblicke in die tertiäre Proteinstruktur und die Bildung von Proteinkomplexen ermöglicht. Die hier vorgestellten Reagenzien erzeugen MS-Muster, bei denen sich die resultierenden vernetzten Peptide nach Enzymverdau des vernetzten Proteins oder Proteinkomplexes durch 4 Masseneinheiten unterscheiden.
Leistungsmerkmale:
  • Gut charakterisierter, hochreiner Deuterium-markierter Crosslinker und sein wasserstoffhaltiges Analogon
  • Die Anweisungen wurden von einem Experten im Bereich Vernetzung/MS-Strategie bearbeitet
  • Reagenzienpaar auf Suberat- und Glutaratbasis – bietet eine“ molekulare Linealoption” zur Untersuchung von inter- und intramolekularen Abständen, um strukturelle Informationen zu erhalten, die mit nur einem Reagenz nicht möglich sind
  • Effizient und praktisch – erfordert nur Proteinmengen im Mikrogrammbereich; eine hervorragende Alternative zu NMR- oder Röntgenkristallographieverfahren, die große Mengen an Proteinen, spezielle Lösungsmittel oder Kristallbildung erfordern
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen
Hinweis:
References Illustrating Applications of Heavy/Light Crosslinking Reagents and Mass Spectrometry Sinz, A. (2003). Chemical crosslinking and mass spectrometry for mapping three-dimensional structures of proteins and protein complexes.J. Mass Spectrom.38, 1225-1237. Dihazi, G.H. und Sinz, A. (2003). Mapping low-resolution three-dimensional protein structure using chemical crosslinking and Fourier transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom.17, 2005-2014. Kalkhof, S. et al. (2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-zu-Amin
BS3-d4
Nein
Nach Erhalt der Ware bei 4 bis 8 °C getrocknet
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Sulfo-NHS-Ester
Pulver
Wasser
Ja
Nein
576,45
11,4 Å
Nein
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
10 mg
Standard
Vernetzer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4) > Schweres Analogon