Learn More
Thermo Scientific™ BS3-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) suberate-d0)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit diesen schweren (deuterierten) und leichten, aufeinander abgestimmten Paaren eines NHS-Ester-Crosslinkers von 11,4 A für die massenspektrometrische Analyse von Proteininteraktionen.
Marke: Thermo Scientific™ 21590
193.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS3-d0/d4 Reagenzien bilden einen zusammenpassenden Satz von schweren (deuterierten) und leichten Massenvarianten des beliebten BS3 aminreaktiven Crosslinkers, der die Identifizierung der vernetzten Peptide mittels Massenspektrometrie erleichtert.
Eine neue Strategie zur Untersuchung der Proteinstruktur und -funktion entwickelt sich rasch, die den bewährten Nutzen der Vernetzung mit der Leistungsfähigkeit der Massenspektrometrie (MS) integriert und so Einblicke in die tertiäre Proteinstruktur und die Bildung von Proteinkomplexen ermöglicht. Die hier vorgestellten Reagenzien erzeugen MS-Muster, bei denen sich die resultierenden vernetzten Peptide nach Enzymverdau des vernetzten Proteins oder Proteinkomplexes durch 4 Masseneinheiten unterscheiden.
Leistungsmerkmale:
- Gut charakterisierter, hochreiner Deuterium-markierter Crosslinker und sein wasserstoffhaltiges Analogon
- Die Anweisungen wurden von einem Experten im Bereich Vernetzung/MS-Strategie bearbeitet
- Reagenzienpaar auf Suberat- und Glutaratbasis – bietet eine“ molekulare Linealoption” zur Untersuchung von inter- und intramolekularen Abständen, um strukturelle Informationen zu erhalten, die mit nur einem Reagenz nicht möglich sind
- Effizient und praktisch – erfordert nur Proteinmengen im Mikrogrammbereich; eine hervorragende Alternative zu NMR- oder Röntgenkristallographieverfahren, die große Mengen an Proteinen, spezielle Lösungsmittel oder Kristallbildung erfordern
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegenüber: Aminogruppen
Hinweis:
References Illustrating Applications of Heavy/Light Crosslinking Reagents and Mass Spectrometry Sinz, A. (2003). Chemical crosslinking and mass spectrometry for mapping three-dimensional structures of proteins and protein complexes.J. Mass Spectrom.38, 1225-1237. Dihazi, G.H. und Sinz, A. (2003). Mapping low-resolution three-dimensional protein structure using chemical crosslinking and Fourier transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom.17, 2005-2014. Kalkhof, S. et al. (2005).
Spezifikation
Amin-zu-Amin | |
BS3-d0 | |
Nein | |
Nach Erhalt der Ware bei 4 bis 8 °C getrocknet | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
572,43 | |
11,4 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
10 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
Sicherheit und Handhabung
- BS3-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) suberate-d0)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: BS3