Learn More
Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarate-d0)
Amin-Amin-Vernetzung mit diesen schweren (deuterierten) und leichten, aufeinander abgestimmten Paaren eines 7,7 A NHS-Ester-Crosslinkers zur massenspektrometrischen Analyse von Proteininteraktionen.
Marke: Thermo Scientific™ 21610
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4-Reagenzien bilden einen zusammenpassenden Satz schwerer (deuterierter) und leichter Massenvarianten des kurzen, aminreaktiven Vernetzers, der die Identifizierung vernetzter Peptide mittels Massenspektrometrie erleichtert.
Besondere Merkmale:
- Gut charakterisierter, hochreiner Deuterium-markierter Crosslinker und sein wasserstoffhaltiges Analogon
- Die Anweisungen wurden von einem Experten im Bereich Vernetzung/MS-Strategie bearbeitet
- Reagenzienpaar auf Suberat- und Glutaratbasis – bietet eine“ molekulare Linealoption” zur Untersuchung von inter- und intramolekularen Abständen, um strukturelle Informationen zu erhalten, die mit nur einem Reagenz nicht möglich sind
- Effizient und praktisch – erfordert nur Proteinmengen im Mikrogrammbereich; eine hervorragende Alternative zu NMR- oder Röntgenkristallographieverfahren, die große Mengen an Proteinen, spezielle Lösungsmittel oder Kristallbildung erfordern
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen:Aminogruppen
Spezifikation
Amin-zu-Amin | |
BS2G-d0 | |
Nein | |
Nach Erhalt der Ware bei 4 bis 8 °C getrocknet | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
530,35 | |
7,7 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 mg | |
Standard | |
Vernetzer |