Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit diesen langen (21,7 A und 35,8 A) Crosslinkern aus NHS-Ester-Gruppen und Spacerarmen mit 5 bzw. 9 PEG-Einheiten zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit.
292.00 CHF - 512.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung BS(PEG)5
Molekulargewicht 532,5
PEGyliert Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930463
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A35396
10 x 1 mg
292.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11821245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
21581
100 mg
512.00 CHF
100 Milligramm
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zu den Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n Crosslinkern gehören BS(PEG)5 und BS(PEG)9. Dies sind Bis-succinimidester-aktivierte PEG-Verbindungen zur Vernetzung von primären Aminen in Proteinen und anderen Molekülen.
  • Eine Bis-Succinimid-Ester-aktivierte PEG-Verbindung, die für die Vernetzung zwischen primären Aminen (-NH2) in Proteinen und anderen Molekülen verwendet wird
  • Die N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS)-Gruppen an beiden Enden des PEG5-Spacers reagieren spezifisch und effizient mit Lysin und N-terminalen Aminogruppen bei pH 7 bis 9, um stabile Amidbindungen zu bilden
  • Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden
  • Die abgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, weil das Fläschchen nicht wiederholt geöffnet und geschlossen werden muss
  • Die abgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, weil das Fläschchen nicht wiederholt geöffnet und geschlossen werden muss
Merkmale von BS(PEG)5:
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (beide Enden)
  • Reaktivität auf: Aminogruppen (primäre Amine)
  • NHS-Ester reagieren mit —NH2-Gruppen bei pH 7 bis 9 und bilden stabile Amidbindungen.
  • Wasserlöslich; im Vergleich zu nicht pegyliertem BS3 (auch löslich) und DSS (wasserunlöslich)
  • Membranundurchlässig: ermöglicht Markierung von Zelloberflächen
  • Irreversibel quervernetzbare Proteine oder Peptide durch flexible PEG-Spacerarme
  • Spacerarme aus Polyethylenglycol tragen zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit des Konjugats bei
  • Die reine Verbindung mit definierter Struktur und Molekulargewicht garantiert reproduzierbare Proteinmodifikationseffekte
  • PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Ideal für Konjugationen mit kleinen Molekülen oder Peptiden
Alternative Namen für BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • DPEG-NHS-Ester
  • Bis-Succinimid-Ester PEG 400
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
BS(PEG)5
Ja
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Chemische Markierung
NHS-Ester
Wasser
Ja
Nein
532,5
21,7 Å
Nein
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker