Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit diesen langen (21,7 A und 35,8 A) Crosslinkern aus NHS-Ester-Gruppen und Spacerarmen mit 5 bzw. 9 PEG-Einheiten zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 21581
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11821245
  • 512.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zu den Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n Crosslinkern gehören BS(PEG)5 und BS(PEG)9. Dies sind Bis-succinimidester-aktivierte PEG-Verbindungen zur Vernetzung von primären Aminen in Proteinen und anderen Molekülen.
  • Eine Bis-Succinimid-Ester-aktivierte PEG-Verbindung, die für die Vernetzung zwischen primären Aminen (-NH2) in Proteinen und anderen Molekülen verwendet wird
  • Die N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS)-Gruppen an beiden Enden des PEG5-Spacers reagieren spezifisch und effizient mit Lysin und N-terminalen Aminogruppen bei pH 7 bis 9 und bilden so stabile Amidbindungen
  • Die Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien in einem voraliquotierten Format
  • Die vorabgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und Kontaminationen im Laufe der Zeit zu verhindern, weil das Fläschchen nicht wiederholt geöffnet und geschlossen werden muss
  • Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden wird und Sie sich keine Sorgen mehr über die Reagenzstabilität machen müssen.
Merkmale von BS(PEG)5:
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (beide Enden)
  • Reaktivität auf: Aminogruppen (primäre Amine)
  • NHS-Ester reagieren mit —NH2-Gruppen bei pH 7 bis 9 und bilden stabile Amidbindungen
  • Wasserlöslich; im Vergleich zu nicht pegyliertem BS3 (auch löslich) und DSS (wasserunlöslich)
  • Membranundurchlässig: ermöglicht Markierung von Zelloberflächen
  • Irreversibel quervernetzbare Proteine oder Peptide durch flexible PEG-Spacerarme
  • Spacerarme aus Polyethylenglycol tragen zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit des Konjugats bei
  • Die reine Verbindung mit definierter Struktur und Molekulargewicht garantiert reproduzierbare Proteinmodifikationseffekte
  • PEG-Abstandhalter bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Ideal für Konjugationen mit kleinen Molekülen oder Peptiden
Alternative Namen für BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • dPEG-NHS-Ester
  • Bis-Succinimid-Ester PEG 400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
BS(PEG)5
Ja
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
NHS-Ester
Flüssig
Wasser
Ja
Nein
532,5
21,7 Å
Nein
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
100 mg
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker