Learn More
Thermo Scientific™ BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Dieser lange, pegylierte, wasserlösliche Crosslinker aus Maleimidgruppen und einem 3 Einheiten langen PEGSpacerarm (17,8 A) bestehende Crosslinker vernetzt Thiole (Cysteinreste) untereinander.
Marke: Thermo Scientific™ 22337
217.55 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG)3 ist ein pegylierter Crosslinker in Form eines Maleimid-PEG-Maleimids zur Konjugation zwischen Sulfhydrylgruppen (z. B. Cystein) über einen Spacerarm mit drei Einheiten langem Polyethylenglycol (PEG) (17,8 Ås).
Leistungsmerkmale:
- Langer sulfhydrylreaktiver, homobifunktionaler Vernetzer
- Wasserlöslich
- Polyethylenglycol (PEG)-Spacer erhöhen die Wasserlöslichkeit und reduzieren das Risiko von vernetzungsbedingten Präzipitationen
- Ideal für Konjugationen mit kleinen Molekülen oder Peptiden
- Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Thiolgruppen
Spezifikation
Sulfhydryl-Sulfhydryl | |
BM(PEG)3 | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
352,34 | |
17,8 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Crosslinker |
Sicherheit und Handhabung
- BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: BM(PEG)3