Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Erfassen Sie NeutrAvidin-Protein, Streptavidin, Avidin oder jedes andere biotinbindende Protein mit diesen biotinbeschichteten Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 15151
241.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Biotin-beschichtete Platten können in jedem Immunassay mit Thermo Scientific™ NeutrAvidin Biotin-bindendem Protein, Streptavidin, Avidin oder anderen Biotin-bindenden Proteinen verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
- Die Biotin-Gruppe ist zugänglich für die Bindung von Avidin, Streptavidin oder NeutrAvidin™ Biotin-bindendem Protein
- Vorblockiert, um unspezifische Bindung zu reduzieren
- Streifenwell-Plattenformat für höchsten Komfort
- Beschichtungsvolumen: 200 μl
- Blockierungsvolumen: 300 μl
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Beschichtete Streifenplatte | |
200 μl | |
Biotin | |
5 plates |
Trocken lagern bei 4 °C. | |
5 Platte | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Geschützt |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen