Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IgG-Elutionspuffer
Für nicht denaturierende Antikörperreinigungen mit hoher Ausbeute mithilfe von Trägern zur IgG-Affinitätsreinigung mit diesen schonenden Pufferlösungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11881044
  • 412.00 CHF / 3.75 Liter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Elutionspuffer
Elutionspuffer
4 °C
Flüssig
Pierce™
2,8
3,75 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number21009
ChargennummerZK399907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21009
ChargennummerZK402858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21009
ChargennummerZI398322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number21009
ChargennummerZG396293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number21009
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ IgG-Elutionspuffer > IgG-Elutionspuffer, 3,75 l