Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ BCA-RAC Assay
Reduktionsmittel-kompatible Version unseres beliebten BCA Reagent Kit zur Messung der Proteinkonzentration in Proben, die DTT- oder BME-Thiol-Reduktionsmittel enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ 15045
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese Reduktionsmittel-kompatible (RAC-)Version der Thermo Scientific™ Pierce BCA-Proteinassays ermöglicht die genaue Bestimmung der Proteinkonzentration in Proben, die Dithiothreitol (DTT), 2-Mercaptoethanol (BME), TCEP und andere Disulfid-Reduktionsmittel enthalten.
BCA Proteinassay-Kit – Reduktionsmittelkompatibel (BCA-RAC) bietet alle Vorteile des BCA Original-Assays sowie Kompatibilität mit Disulfid-Reduktionsmitteln bei Konzentrationen, die routinemäßig in Proteinprobenpuffern verwendet werden. Die Spezialversion der häufig verwendeten Pierce BCA Proteinassay-Methode ermöglicht eine genaue Messung der Proteinkonzentration für Proben, die DTT, 2-ME oder TCEP enthalten. Die reduktionsmittelkompatiblen BCA-Kits sind im Röhrchen- und Mikrotiterplatten-Format erhältlich und erweitern die ohnenhin breite Reagenzienkompatibilität des BCA Protein Assay-Protokolls auf nahezu alle häufigen Komponentenarten in Proteinforschungsproben.Leistungsmerkmale:
Kompatibel – Assay-Proben mit bis zu 5 mM DTT, 35 mM BME oder 10 mM TCEP
BCA-Technologie – Nur leichte Abwandlung des BCA-Proteinassay-Standardprotokolls (15-minütige Inkubation mit Kompatibilitätsreagenz); keine Fällung erforderlich
Kleine Proben – Erfordert nur geringe Probenmengen von 25 μl (Standard-Kit) oder weniger als 10 μl (Mikrotiterplatten-Kit)
Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
Hervorragende Homogenität – Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
Hohe Linearität – Der lineare Arbeitsbereich für BSA entspricht 125 bis 2000 μg/ml.
Im Lieferumfang enthalten:
BCA-Reagenzien A und B, Kompatibilitätsreagenz, Rekonstitutionspuffer und Albumin-Standard (2 mg/ml); das Mikrotiterplatten-Kit enthält auch assaykompatible 96-Well-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
Runder Boden (U-Well) |
Pierce 96-Well-Mikrotiterplatten für BCA-RAC Assays | |
5/Packung | |
Transparent | |
Spektralphotometer | |
96 | |
5 plates |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen