Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Reagenz B
Präzises, mit Detergens kompatibles Assay-Reagenz (Grün bis Blau, A 562 nm) mit zwei Komponenten zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zu einem Proteinstandard.
Marke: Thermo Scientific™ 23224
97.79 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
88.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit ist weiterhin eine der weltweit beliebtesten Methoden zur Proteinquantifizierung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce BCA Reagenzien werden häufiger als alle anderen Detergens-kompatiblen Protein-Assays in Laboratorien eingesetzt und ermöglichen bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probenarten eine genaue Bestimmung der Protein-Konzentration. Der Pierce BCA Assay kann zum Beurteilen der Ausbeuten in Gesamtzell-Lysat und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden. Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Homogenität zwischen verschiedenen Proteinen sorgt.
Leistungsmerkmale:
- Kolorimetrisch – Visuelle Schätzung oder Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
- Hervorragende Homogenität – Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
- Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
- Relativ schnell – Viel einfacher und viermal schneller als die klassische Lowry-Methode
- Hohe Linearität – Der lineare Arbeitsbereich für BSA entspricht 20 bis 2.000 μg/ml
- Hohe Empfindlichkeit – Erkennt im unteren Bereich bis zu 5 μg/ml mit dem erweiterten Protokoll
Anwendungen für BCA-Protein-Assays:
- Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen
- Analyse von Säulenfraktionen nach der Affinitätschromatographie
- Abschätzen der prozentualen Rückgewinnungsrate von Membranproteinen aus Zellextrakten
- Hochdurchsatz-Screening von Fusionsproteinen
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
BCA-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Pierce BCA Protein-Assay-Reagenz B | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce(R) BCA Protein Assay Reagent B, 25 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04