Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Background Eliminator Kit
Entfernen Sie schnell Schleier und Artefakte vom Röntgenfilm, um überbelichtete Blots zu korrigieren, sei es aus chemilumineszierendem Western Blotting oder DNA- bzw. RNA-Autoradiographie.
Marke:  Thermo Scientific™ 21065
212.67 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10219853
  • 319.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Hintergrund-Eliminator ermöglicht die schnelle und einfache Entfernung von Schleiern und Artefakten auf einem entwickelten Röntgenfilm, um die Überbelichtung von Blots zu korrigieren, sei es durch chemilumineszierendes Western Blotting oder DNA- bzw. RNA- Autoradiographie.
Dieses Kit mit zwei Reagenzien ist einfach zu verwenden. Mischen Sie die beiden Reagenzien (Verhältnis 1:1) und tauchen Sie ein entwickeltes Blatt (neu oder alt) in die Arbeitslösung ein. Warten Sie für 1 bis 5 Minuten, bis das gewünschte Bild angezeigt wird, und stoppen Sie dann die Reaktion, indem Sie den Film in Wasser ausspülen. Pierce Hintergrund-Eliminator für Filme kehrt das Entwicklungssignal gleichmäßig über die gesamte Filmfläche um und behält dabei die relativen Densitometriewerte bei, so dass die Analyse und Veröffentlichung der Ergebnisse weiterhin möglich und gültig ist.
Leistungsmerkmale:
  • Für überbelichtete Röntgenfilme – Kehrt die Entwicklung eines silber-basierten Autoradiographiefilms um, der die Silberemulsion von der Filmoberfläche entfernt
  • Stellt Daten wieder her und erhält sie – Reduziert das entwickelte Signal gleichmäßig über den gesamten Film, sodass die relative Intensität (Densitometrie) der Bänder nicht verändert wird
  • Optimiert für Signal-Rausch-Verhältnis– Ermöglicht die Neujustierung von überentwickelten Filmen, um das beste Bild in Bezug auf Hintergrund-Dunst, Flecken und übersättigte Spektren zu erhalten, die verbessert werden müssen
  • Spart Zeit und Ressourcen – Sie müssen keine Experimente wiederholen oder ein neues Filmstück erneut belichten, um ein optimales Bild zu erhalten
Empfohlen für:
Entfernen Sie den Hintergrund aus allen Anwendungen, die Röntgenfilmaufnahmen verwenden, einschließlich: Western, Northern und Southern Blots, die Thermo Scientific SuperSignal Substrate und das Pierce Chemilumineszenz Hybridisierungs- und Nachweiskit verwenden; In-Gel-Detektionssysteme; Gel-Shift-Assays; Ribonuklease Protection Assays (RPA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hintergrund-Eliminator-Kit
200 mL
Alle Spezies
Pierce™
Western Blot
Ausreichend für: 2,5 l 1x Lösung zur Behandlung von mindestens 10 Filmen (je 13 x 18 cm)
• Reagenz A, 100 ml
• Reagenz B, 100 ml
Bei Raumtemperatur lagern
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Background Eliminator Kit > Hintergrund-Entferner-Kit; 200 ml-Kit