Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin
Mit diesen aufgereinigten und HRP-, AP- oder FITC-markierten Avidin-Molekülen können Sie Western Blots, ELISA oder andere biotin-basierte Nachweismethoden durchführen.
197.00 CHF - 329.00 CHF
Spezifikation
Konjugat | Unkonjugiert |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. |
Form | Fest |
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Avidin (nicht konjugiert) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11836814
|
Thermo Scientific™
21121 |
10 mg |
197.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11886814
|
Thermo Scientific™
21128 |
20 mg |
329.00 CHF
20 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Avidin und deren Konjugate umfassen gereinigtes Avidin-Protein aus Hühnereiweiß sowie Avidin-HRP, Avidin-AP und andere konjugierte Formen zur Verwendung in Biotin-basierten Nachweismethoden.
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzym-Substraten nützlich.Leistungsmerkmale:
Natives Avidin – Glykoprotein aus Hühnereiweiß, 67 kDa, isoelektricher Punkt von 10
Löslich – Durch Glykosylierung und den isoelektrischen Punktz ist Avidin löslicher als Streptavidin
Kostengünstig – Deutlich kostengünstiger als rekombinantes Streptavidin
ABC-Färbung – Avidin wird in der Regel bei Avidin-Biotin-Komplex(ABC)-Färbemethoden in der Immunhistochemie (IHC) gegenüber Streptavidin bevorzugt
Reine Proteine und Konjugate – Wählen Sie reines, nicht konjugiertes Avidin für die ABC-Färbung, Peroxidase oder alkalische Phosphatase-Formen für membran- und plattenbasierte Assays
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Fest | |
Avidin (nicht konjugiert) | |
Unmarkiert |
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Pierce™ | |
Biotin |