Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin
Mit diesen aufgereinigten und HRP-, AP- oder FITC-markierten Avidin-Molekülen können Sie Western Blots, ELISAs oder andere Biotin-basierte Nachweismethoden durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 21121
182.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21979" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Avidin und dessen Konjugate umfassen gereinigtes Avidin-Protein aus Hühnereiweiß sowie Avidin-HRP, Avidin-AP und andere konjugierte Formen zur Verwendung in Biotin-basierten Nachweismethoden.
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzym-Substraten nützlich.Leistungsmerkmale:
Natives Avidin – Glykoprotein aus Hühnereiweiß, 67 kDa, isoelektricher Punkt von 10
Löslich –durch Glykosylierung und den isoelektrischen ist Avidin löslicher als Streptavidin
Kostengünstig – deutlich kostengünstiger als rekombinantes Streptavidin
ABC-Färbung – Avidin wird in der Regel bei Avidin-Biotin-komplexen Färbemethoden (ABC) in der Immunhistochemie (IHC) gegenüber Streptavidin bevorzugt.
Reine Proteine und Konjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Avidin für die ABC-Färbung, Peroxidase oder alkalische Phosphatase-Formen für membran- und plattenbasierte Assays
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Pierce™ | |
Biotin |
10 mg | |
Fest | |
Avidin (nicht konjugiert) | |
Unmarkiert |