Learn More
Thermo Scientific™ Miser™ Antibody Extender Solution NC
Ermöglichen Sie den Western Blot-Nachweis mit deutlich weniger primären Antikörpern, indem Sie die Nitrozellulosemembran mit diesem Reagenz behandeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 32110
Artikelnummer. 10500634
  • 295.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Pierce Antikörper-Extender-Lösung NC, einem Reagenz nach der Nitrozellulose-Membranbehandlung, können Sie Western Blot mit deutlich weniger primärem Antikörper nachweisen.
Durch die Behandlung von Nitrozellulosemembranen für einige Minuten in diesem Reagenz, unmittelbar nach dem Transfer und vor dem Probing, können Sie wesentlich weniger (verdünnte) primäre Antikörperlösungen verwenden und gleichzeitig denselben Nachweisgrad erzielen. Dadurch wird die Verwendung teurer und seltener Antikörper reduziert, so dass mehr Experimente mit derselben Antikörpermenge durchgeführt werden können. Das Reagenz ist so effektiv, dass unsere Wissenschaftler eine 10-, 25- und sogar 100-fache Senkung der Antikörperkosten beobachtet haben (je nach Antigen und Primärantikörper, die gegen dieses Antigen gerichtet sind).
Leistungsmerkmale:
  • Gleichwertige Signalleistung erreichbar – Verwenden Sie mindestens dreimal weniger Primärantikörper als üblich und behalten Sie dabei eine vergleichbare oder bessere Signaldetektierbarkeit bei
  • Jede Nachweismethode oder jedes Enzym – mit dem die Methode arbeitet, funktioniert sowohl mit kolorimetrischen als auch chemolumineszenten Nachweismodi sowie mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) und alkalischen Phosphatase-(AP)-Systemen
  • Anwenderfreundliches 10-Minuten Protokoll – Investieren Sie ein paar Minuten, und sparen Sie Geld für Ihre Primärantikörper. Unsere Wissenschaftler haben mit diesem Produkt den Einsatz teurer Primärantikörper um das bis zu 100-fache reduziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antikörper-Extender-Lösung
Miser™
Stabilisierungsreagenz, Signalverstärker
Bei Raumtemperatur lagern.
Nitrozellulosemembran
Flüssig
ELISA, Western Blot.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerXG352094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog Number32110
ChargennummerWC320152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog Number32110
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Miser™ Antibody Extender Solution NC > Extenderlösung; 500 ml