Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Clean-up Kit
Entfernen von BSA, Gelatine und anderen Stabilisatorproteinen aus Antikörperlösungen vor der Markierung und Konjugation.
Marke:  Thermo Scientific™ 44600
348.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11885724
  • 522.00 CHF / 10 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Antikörperaufreinigungs-Kit
Firmeneigenes Harz, Affinität
Firmeneigener Ligand
Ausreichend für: Reinigung von 10 x 0,5 ml IgG-Proben• Melon Gel IgG-Aufreinigungsunterstützung, 1,2 ml
• Melon Gel Aufreinigungspuffer, 100 ml
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 2 ml, 10 Säulen
• Zentrifugationssäulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 °C lagern
Pierce™
Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
IgG-Antikörper
10 Reaktionen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Clean-up Kit > Pierce™ Antikörperaufreinigungs-Kit