Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Magnetic Beads
Immunpräzipitation von rekombinanten Proteinen mit HA-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
401.00 CHF - 1366.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Pierce™
Proteinform Rekombinant
Ziel HA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13474229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88837
5 ml
1366.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13464229
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88836
1mL
401.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Magnetic Beads sind zur Immunpräzipitation rekombinanter Proteine mit HA-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen geeignet.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die blockierte Oberfläche der Magnetbeads ist mit einem Anti-HA-Antikörper beschichtet, einem hochspezifischen monoklonalen Maus-IgG1-Antikörper, der den HA-Epitop-Tag (YPYDVPDYA) erkennt, der aus dem Hämagglutinin-Protein (HA) des humanen Influenzavirus stammt. Die Pierce Anti-HA Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Geräten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Der hochspezifische monoklonale Anti-HA-Antikörper ermöglicht eine hochreine Immunpräzipitation (IP) mit hoher Ausbeute
  • Schnell – Das optimierte Protokoll ist in ungefähr 1 Stunde abgeschlossen
  • Geringe unspezifische Bindung Stabile, vorblockierte Beads sorgen für hochreine Proteine mit HA-Tag
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Pierce™
HA
Antikörper
Flüssig
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Magnetic Beads