Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDK Agarosebeads bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung von rekombinanten Proteinen mit DYKDDDK-Tag.
570.00 CHF - 1820.00 CHF
Spezifikation
Matrix Magnetic Agarose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875833
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A36797
4 mL
570.00 CHF
1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15883521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A36798
20 mL
1820.00 CHF
5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • Thermo Scientific Pierce magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose bietet eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation (IP) von DYKDDDDK-markierten Proteinen von In-vitro-Proteinexpressionssystemen, Bakterien, Hefen und Säugetierzellen. . Die Aminosäuresequenz DYKDDDDK, allgemein bekannt als „FLAG“, wird von einem hochaffinen, monoklonalen Rattenantikörper (Klon L5) erkannt, der kovalent an einen Magnetit-eingebetteten Agarose-Kernpartikel gebunden ist.
  • Zur Proteinaufreinigung wird die magnetische Agarose einer Probe hinzugefügt, die DYKDDDDK-markierte(s) Protein(e) mit dem Tag entweder am N- oder C-Terminus enthält. Erfasste Proteine werden dann magnetisch vom Überstand getrennt und unspezifisch gebundene Proteine können durch Waschen entfernt werden, bevor gebundene DYKDDDK-markierte Proteine mit Elutionspuffer dissoziiert werden. Die magnetische Agarose wird mit einem Magnetständer oder einem Instrument wie dem KingFisher Flex Magnetpartikelprozessor aus der Lösung entfernt. Automatisierte Geräte sind besonders für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und das Screening von Aufreinigungsbedingungen nützlich.
    • Spezifisch — Einzigartige Basis-Beads und hochspezifische Antikörper minimieren die Bindung außerhalb des Zieles (geringe unspezifische Bindung)
    • Hochrein — Optimiertes Binden-Waschen-Eluieren-Protokoll ermöglicht hohe Reinheit
    • Hohe Ausbeute — Spezielle Antikörperkonjugationsmethode ermöglicht eine hohe Ausbeute
    • Schnell — Das gesamte Aufreinigungsprotokoll dauert in der Regel weniger als 40 Minuten
    • Ökonomisch - Aufreinigungsprotokoll ermöglicht mehrmalige Wiederverwendung
    • Vielseitig — Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. KingFisher Instrumente)
Spezifikation
Spezifikation
Magnetic Agarose
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose