Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Activated Peroxidase Antibody Labeling Kit
Glutaraldehyd-aktiviertes Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Enzym und Kit zur Kennzeichnung primärer Antikörper und zur Reinigung der entstehenden Antikörper-HRP-Konjugate.
Marke: Thermo Scientific™ 31497
960.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Aktivierte-HRP- und Antikörper-Markierungskit enthält Meerrettich-Peroxidase-Enzym, das Glutaraldehyd-aktiviert wurde, um die Markierung und Präparation von Antikörperkonjugaten zu ermöglichen.
Dieses chemische Verfahren kann genutzt werden, um HRP mit primären Aminen auf einem anderen Protein, wie zum Beispiel einem Antikörper, zu koppeln. Das Thermo Scientific Aktiverte-Peroxidase-Kit wurde zur Reinigung von HRP-Antikörperkonjugaten entwickelt. Dabei werden mit immomobilisiertem Protein A/G nicht reagierte Enzyme vom Antikörperkonjugat getrennt. Mithilfe von aktivierter HRP wird ein HRP-Antikörperkonjugat erzeugt, in dem sowohl die Enzymaktivität als auch die Antigen-Bindungsaktivität erhalten bleiben.Leistungsmerkmale:
- Reagiert mit primären Aminen und bildet eine kovalente Aminbindung.
- Für eine sichere Verlinkung ist kein Reduktionsschritt erforderlich.
- Kann bei -20 °C für mindestens 12 Monate aufbewahrt werden
- Mit 1 mg wird ca. 0,5 ml Konjugat bei einer Arbeitsverdünnung von 1:1.000 erzeugt, wenn die Kopplung an einen Antikörper mit hohem Titer erfolgt
- Die Enzymaktivität beträgt > 200 Einheiten/mg
Lieferumfang:
5 mg aktivierte Peroxidase, 50 ml Konjugationspuffer, 250 mg Lysin, Säule mit 0,5 ml immobilisiertem Protein A/G, 200 ml schonender Ag/Ab-Bindungspuffer, 200 ml schonender Ag/Ab-Elutionspuffer
Spezifikation
Antikörpermarkierungskit | |
5 Konjugationen, jeweils mit 0,3 mg Antikörper (IgG) | |
300 μg | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
5 Reactions | |
EZ-Link™ | |