Learn More
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Rabbit IgG Staining Kit
Zum Nachweis biotinylierter Sekundärantikörper mittels IHC unter Anwendung der hochempfindlichen Avidin-Biotin-Komplex-Technik (ABC).
Marke: Thermo Scientific™ 32054
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ABC Färbekits enthalten Reagenzien für die Avidin-Biotin-Komplex (ABC)-Methode, ein hochempfindliches Verfahren für den immunhistochemischen Nachweis mit biotinylierten Sekundärantikörpern.
Hochverdünnte Primärantikörper können mit ABC-Färbekits verwendet werden, wodurch eine vergleichbare Färbeintensität erzielt wird wie bei anderen Methoden, die höhere Antikörperkonzentrationen erfordern. Kits mit einem Sekundärantikörper werden nach der Art des zu verwendenden Primärantikörpers ausgewählt. Wenn beispielsweise der Primärantikörper (IgG) in Mäusen erzeugt wird, wählen Sie das ABC-Maus-IgG-Kit aus. Alles, was Sie für ein empfindliches Nachweissystem benötigen, ist Ihr spezifischer Primärantikörper, ein ABC-Kit mit biotinyliertem Antikörper und ein Substrat für Meerrettich-Peroxidase. Die Standard-Kits enthalten nur Avidin und das biotinylierte Enzym. Sie sind nützlich, wenn für Ihre spezifischen Spezies von Primärantikörpern kein ABC-Kit verfügbar ist oder wenn der Primärantikörper direkt mit einem Thermo Scientific EZ-Link-Biotinylierungsreagenz markiert ist. Der biotinylierte Antikörper für Ihre spezifische Anwendung kann dann zusammen mit dem Blocking-Serum und einem Standard-ABC-Kit verwendet werden.Besondere Merkmale:
- Sehr geringe Hintergrundfärbung
- Niedrigere Konzentrationen von Primärantikörpern erforderlich als bei Standardmethoden
- Ideal für Immunhistochemie, ELISA und Western Blot-Anwendungen
ABC-Kits
- Erhältlich mit Meerrettich-Peroxidase
- Enthalten einen biotinylierten Sekundärantikörper in einer Auswahl von Spezies – die Spezies sollte passend zu der des verwendeten Primärantikörpers ausgewählt werden
Standardkits
- Wahlweise mit alkalischer Phosphatase oder Meerrettich-Peroxidase erhältlich
- Geeignet für den Fall, dass für die Spezies des Primärantikörpers kein ABC-Kit verfügbar ist oder die Spezifität des Antikörpers im Kit sich nicht für die Anwendung eignet
- Kein Hinzufügen von Sekundärantikörper oder Blockierserum – Sekundärantikörper und das für die Anwendung geeignete Blockierserum sollten separat erworben werden
Ultraempfindliche ABC-Kits
- Erhältlich mit Meerrettich-Peroxidase
- Bieten eine höhere Empfindlichkeit als ABC-Kits ohne erhöhte Hintergrundfärbung
- Liefern die zusätzliche Empfindlichkeit, die zur Lokalisierung von Antigenen in sehr kleinen Mengen erforderlich ist
- Ermöglichen die Verwendung von etwa fünfmal höheren Verdünnungen von Primärantikörpern als ABC-Kits
Enthält:
Biotinylierter, affinitätsgereinigter Sekundärantikörper, 1 ml (außer Standardkits); geeignetes Blockierserum, 3 ml (außer Standardkits); Avidin-Reagenz, 2 ml; biotinyliertes Enzym-Reagenz, 2 ml
Spezifikation
Pierce Ultrasensitive ABC Peroxidase Kaninchen IgG Färbeset | |
Mindestens 10 ml ABC-Färbelösung | |
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat | |
Immundetektion, IHC (Immunhistochemie) |
Kolorimetrisch, Biotin-basiert, Chromogen | |
Ausreichend für: Mindestens 10 ml ABC-Färbelösung Alle Reagenzien bei 4 °C lagern |
|
Pierce™ | |
Färbekit |