Learn More
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Standard Staining Kit
Zum Nachweis biotinylierter Sekundärantikörper mittels IHC unter Anwendung der hochempfindlichen Avidin-Biotin-Komplex-Technik (ABC).
Marke:  Thermo Scientific™ 32050
Artikelnummer. 10188013
  • 786.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Ultrasensitive ABC Peroxidase Standard-Färbeset
Mindestens 10 ml ABC-Färbelösung
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat
Immundetektion, IHC (Immunhistochemie)
Kolorimetrisch, Biotin-basiert, Chromogen
  • Reagenz A (Avidin), 2 ml
  • Reagenz B (biotinyliert-HRP), 2 ml
  • Mischflasche mit Pipetten-Dispenserspitze, 1
  • Alle Reagenzien bei 4 °°C lagern
Pierce™
Färbekit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI402934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number32050
ChargennummerZH394326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number32050
ChargennummerYJ358663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number32050
ChargennummerYD358662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2023 Catalog Number32050
ChargennummerYA358661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number32050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Standard Staining Kit > Besonders empfindliches ABC-Standardkit