Learn More
Thermo Scientific™ Kompatibilitätsreagenz für ionische Detergenzien für Pierce™ 660 nm Proteinassay-Reagenz
Rot-zu-Grün (A 660 nm), gebrauchsfertig, Reinigungsmittel- und Reduktionsmittel-kompatibles Assay-Reagenz, zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Marke:  Thermo Scientific™ 22663
185.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24379" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10570044
  • 203.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 25 °C lagern
Reagenz für Kompatibilität mit ionischen Detergenzien
Pierce™
Nicht zielspezifisch
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Pierce ionisches Detergenzien-Kompatibilitäts-Reagenz
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
5 x 1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL402506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number22663
ChargennummerA0464711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number22663
ChargennummerZI397061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number22663
ChargennummerZH388713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number22663
ChargennummerZG388712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2024 Catalog Number22663
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kompatibilitätsreagenz für ionische Detergenzien für Pierce™ 660 nm Proteinassay-Reagenz > Kompatibilitätsreagenz; 5 x 1 g