Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 660 nm Protein-Assay-Kit
Rot-zu-Grün (A 660 nm), gebrauchsfertig, Reinigungsmittel- und Reduktionsmittel-kompatibles Assay-Reagenz, zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Marke:  Thermo Scientific™ 22662
265.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10404195
  • 398.00 CHF / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 300 Reagenzröhrchen oder 3000 Mikrotiterplatten-Assays
• Pierce 660 nm-Proteinassay Reagenz, 450 ml
• Albumin Standard-Vorverdünnungsset, 7 x 3,5 ml
Das Assay-Reagenz bei Raumtemperatur und die vorverdünnten BSA-Standards bei 4 °C lagern.
Protein-Assay-Kit
Pierce™
Nicht zielspezifisch
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
450 ml
Pierce 660 nm-Proteinassaykit
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
300 Assays in Röhrchen oder 3000 Assays auf Mikrotiterplatten
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog Number22662
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ 660 nm Protein-Assay-Kit > Assaykit; 450 ml-Kit