Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 3X DYKDDDK-Peptid
Tricosa-Peptid für die kompetitive Elution von DYKDDDK-markierten Fusionsproteinen aus immobilisiertem Trägermaterial
493.00 CHF - 1452.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Produkttyp | Peptide |
Proteinform | Rekombinant |
Format | Lyophilisiertes Pulver |
Versandbedingung | Nasseis |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15872684
|
Thermo Scientific™
A36805 |
5 mg |
493.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15882684
|
Thermo Scientific™
A36806 |
25 mg |
1452.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Pierce 3x DYKDDDDK Peptid ist ein gefriergetrocknetes Peptid mit der Sequenz N-Terminus Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys C-Terminus (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Das Molekulargewicht beträgt 2.861,9 g/mol. Zur Verwendung auf 1,5 mg/ml in PBS rekonstituieren.
Dieses Tricosa-Peptid kann für eine kompetitive Elution von DYKDDDDK-markierten Fusionsproteinen aus immobilisierten Anti-DYKDDDDK-Affinitätsträgern verwendet werden, besonders wenn ein DYKDDDDK-markiertes Protein empfindlich auf einen niedrigen pH-Wert reagiert. Beachten Sie, dass das Pierce 3x DYKDDDDK Peptid die Proteinbestimmung und Extinktion bei 280 nm beeinträchtigen kann. Das Peptid kann jedoch durch Entsalzung aus dem Eluat entfernt werden (z. B. mit Zeba Spin-Entsalzungssäulen, Best.-Nr. 89891)
Spezifikation
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Nasseis | |
Lyophilisiertes Pulver |
Peptide | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Proteinreinigung und Proteinisolierung | |
Affinitätsharz |