Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, ideal für HPLC- und Massenspektrometrieanwendungen.
134.00 CHF - 439.00 CHF
Spezifikation
Güte LC-MS
Menütext Trifluoressigsäure (TFA)
Inhalt und Lagerung Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13414279
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
85172
1 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13434279
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
85173
4 x 1 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 0,1 %-Trifluoressigsäure in Wasser ist ein Präparat in LC/MS-Gütegrad mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, das sich ideal für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Diese 0,1 %-Trifluoressigsäure in Wasser wird speziell nach einer firmeneigenen Methode gereinigt und getestet, um die Chargenkonsistenz der geringen UV-Absorbanz zu gewährleisten. Dadurch wird die empfindlichste Detektion über Wellenlängen hinweg gewährleistet und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Die für Chromatographie und Spektrometrie geeignete 0,1 %-TFA in Wasser wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • Validiert
    – auf mehr als 20-fache Art und Weise getestet, um eine maximale LC/MS-Empfindlichkeit zu gewährleisten
  • Gereinigt
    – verarbeitet, gefiltert und versiegelt, um die Lebensdauer der LC/MS-Säule zu verlängern
  • Praktisch
    – verpackt, um Variabilität zu vermeiden und die Handhabung zu reduzieren
Spezifikation
Spezifikation
LC-MS
Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz
HPLC, Massenspektronometrie
Trifluoressigsäure (TFA)
Flüssig
Pierce™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade