Learn More
Fisherbrand™ STATIVFUSS,ALUMINIUM (VE=4ST)
Bietet eine stabile Basis für Laborgerüste. Fisherbrand™ Gerüstfüße werden mit Löchern zum Verschrauben des Fußes mit der Bank, dem Boden oder der Wand geliefert.
Marke: Fisherbrand™ 2117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Inbusschraube für Arretieren von Stäben und Rohren mit einem Durchmesser von 13 mm
- Aus Edelstahl oder Aluminium
Spezifikation
Aluminium | |
Standfuß | |
Zur Verwendung mit Gerüstfußadapter 11598112. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ STATIVFUSS,ALUMINIUM (VE=4ST) > Material: Aluminium
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur