Learn More
Sartorius Picus™ NxT Elektronische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entwickelt, um Anwendern die Arbeit zu erleichtern und sie vor Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) zu schützen
Marke:  Sartorius LH-745041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360625
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln
Universalausführung, SafetySpace, Optifit
Gelb
1
Unsteril
5 bis 120 μl
Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt-Kalibrierung
Nicht autoklavierbar
Wiederverwendbar
Picus™ NxT
Elektronische Pipetten
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Picus™ NxT Elektronische Einkanalpipetten > Picus™ NxT elektronische Pipetten, Einkanal; Farbcode: Gelb; Volumen: 5 bis 120 μl