Learn More
Sartorius Picus™ NxT Elektronische Pipetten, 8 Kanäle
Entwickelt, um Anwendern die Arbeit zu erleichtern und sie vor Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) zu schützen
1855.00 CHF - 2190.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 8 |
---|---|
Produktlinie | PICUS™ |
Typ | Elektronische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15320635
![]() ![]() |
Sartorius
LH-745321 |
0,2 bis 10 μl | Grau | N/A | ||||||
15330635
![]() |
Sartorius
LH-745341 |
5 bis 120 μl | Gelb | N/A | ||||||
15340635
![]() ![]() |
Sartorius
LH-745361 |
10 bis 300 μl | Orange | N/A | ||||||
15337774
![]() ![]() |
Sartorius
LH-745391 |
50 bis 1200 μl | Violett | N/A | ||||||
Beschreibung
Viele Laborarbeiten erfordern die Wiederholung ähnlicher Pipettierschritte, die zu einer Belastung von Hand und Arm und damit zu einer Beeinträchtigung der Ergebnisse führen können. Um dieses Risiko zu minimieren, sollte eine ergonomisch geformte elektronische Pipette verwendet werden. Sartorius Picus™ NxT sind die modernsten und ergonomischsten elektronischen Pipetten. Sie sind kompakt und leicht.
- Passwortschutz für gespeicherte Programme
- Maximale Rückgewinnung durch wiederholtes Ausblasen auch des letzten Flüssigkeitströpfchens
- Mit One-Touch-Bedienungstaste und federleichtem elektronischem Spitzenabwurf
- Mit Platten-Tracker für die Abgabe aus Mikrowell-Platten
- Elektronische Kolbensteuerung und Bremse für präzises Pipettieren
- Safe-Cone Filter zur Vermeidung von Verunreinigungen
- Einstellrad für Volumeneinstellung und -steuerung
- Verschiedene Pipettiermodi vom Verdünnen und Titrieren bis zur seriellen Abgabe
- Intuitive Anwenderoberfläche in verschiedenen Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch
- Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt-Kalibrierung
- RFID-fähig zur Unterstützung des Asset Managements
- Volumenbereich: 0.2 μl bis 1200 μl
Anwendungen:
PCR und anderen DNA/RNA-Verfahren, ELISA, Proteinanalyse und Zellkulturen
Certifications
CE-Zeichen
Warranty
2 Jahr
Spezifikation
8 | |
PICUS™ | |
Elektronische Pipette |