Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette
Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
1910.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Sartorius Optifit Spitzen, SafetySpace Spitzen, Flexibulk Spitzen |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17848469
![]() ![]() |
Sartorius
LH-747321 |
0,2 bis 10 μl |
1910.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17888549
![]() ![]() |
Sartorius
LH-747341 |
5 bis 120 μl |
1910.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17898469
![]() ![]() |
Sartorius
LH-747361 |
10 bis 300 μl |
1910.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17858469
![]() ![]() |
Sartorius
LH-747391 |
50 bis 1200 μl |
1910.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ensures reliable and repeatable pipetting results and features an unbeatable ergonomic design that is kind to your hand
- Picus™ 2 is suited to anyone working in the lab, from a graduate student to an experienced laboratory professional. It is as intuitive to use as a mechanical pipette, but also offers more advanced options for experienced users.
- Speed up your work: Speed up work by choosing from one of the multiple pipetting modes, which are specifically tailored to ease repetitive work.
- User-Friendly Electronic Pipetting: Whether you are new to the lab or an expert, the 8-channel Pipette has something to offer every lab professional. It's as easy to start with as a mechanical pipette and offers incredible options for even the most advanced user. You can utilize the build-in plate tracker to increase reliability in microwell plate work.
- Ready to use: The 8-channel Picus™ Electronic Pipette comes ready to use and partially charged (however, we recommend fully charging it before its first use). For more information on charging, storage, and specifications, consult with Sartorius personnel and additional material available on our site.
- Reliable and repeatable pipetting results
- A wide selection of pipetting modes
- Customizable program
- Password protection
- Calibration reminders
- Sartorius pipetting mobile app
Spezifikation
Sartorius Optifit Spitzen, SafetySpace Spitzen, Flexibulk Spitzen | |
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ohne | |
8 | |
Unsteril | |
Zertifizierte Qualität |
Nein | |
Grau | |
OptiFit Spitze (10μl), SafetySpace Filterspitze | |
Polycarbonat ABS | |
Ja | |
Elektronische Pipette |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.