Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic 12-Channel Pipette
Picus™ 2 Electronic 12-Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
Marke: Sartorius LH-747491
1072.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Picus™ 2 electronic 12-channel pipettes offer reliable performance, while also being kind to your hand. The unmatched ergonomic design not only reduces strain, but also helps to ensure reproducible pipetting results.
- Easily accessible pipetting modes and customizable programs for popular applications save you time in the lab.
- Save time: Picus™ 2 Electronic Pipette saves you time in the lab with a wide selection of pipetting modes and customizable programs to meet your every need. The most frequently used modes with specified settings can be saved on your device for quick and easy access. By connecting Picus™ 2 to your mobile device, you can use the Sartorius pipetting mobile app to smoothly run sample preparation workflows and adjust the pipette setting automatically, taking your productivity to the next level.
- Reliable results: Picus™ 2 Electronic 12-channel pipettes offer reliable performance while being kind to your hand. Being extremely light and compact for 12-channel pipettes the users don't feel the fatigue as easily, leading more accurate results. The build in plate tracker helps the user to keep track on progress with 96- and 384-well plates.
- Safety features: Safety features like password protection and calibration reminders support compliance requirements in regulated labs. Pipettes can also be locked from use, in when awaiting service or cleaning.
- The Picus™ 2 12-channel pipettes can be decontaminated with disinfectants, UV, or autoclaving (excluding 1,200L models).
- Reliable and repeatable pipetting results
- A wide selection of pipetting modes
- Customizable program
- Password protection
- Calibration reminders
- Sartorius pipetting mobile app
Spezifikation
Sartorius Optifit Spitzen, SafetySpace Spitzen, Flexibulk Spitzen | |
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ohne | |
12 | |
Unsteril | |
50 bis 1200 μl |
Nein | |
Grau | |
OptiFit Spitze (10μl), SafetySpace Filterspitze | |
Polycarbonat ABS | |
Ja | |
Elektronische Pipette | |
Zertifizierte Qualität |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %