Learn More
Pikrinsäurelösung, EU-Arzneibuch-Grad
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Pikrinsäure dient in der organischen Chemie zur Herstellung kristalliner Salze organischer Basen (Pikrate) zur Identifizierung und Charakterisierung. Wird auch in der Jaffe-Reaktion eingesetzt, um auf Kreatinin zu testen; bildet einen farbigen Komplex, der mittels Spektroskopie gemessen werden kann. Diese Lösung wird durch Zugabe von 10 g auf 1 l Wasser vorbereitet.
- Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
- Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
- Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trinitrophenol |
CAS | 88-89-1, 7732-18-5 |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C6H3N3O7 |
Strukturformel | (O2N)3C6H2OH |
Synonym | Pikrinsäure, Carbazolsäure, Pikronitrinsäure, Melinit, Phenoltrinitrat, Pikral, Nitroxanthansäure, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure |
InChI-Schlüssel | OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
Konzentration | 10 g/l |
IUPAC-Name | 2,4,6-Trinitrophenol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pikrinsäurelösung, EU-Arzneibuch-Grad >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur