Learn More
Pikrinsäurelösung, EU-Arzneibuch-Grad Artikelnummer.: 12940494
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pikrinsäurelösung, EU-Arzneibuch-Grad
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940494 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 12940494
Marke: Fisher Chemical RP 157 100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1122026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog NumberRP 157 100
Chargennummer1113040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberRP 157 100
Chargennummer1102476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberRP 157 100
Chargennummer1098461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberRP 157 100
Chargennummer1074367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberRP 157 100
Produktidentifikator
  • Picric acid solution European Pharmacopoeia Ref: 1065801 (RP 157)
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: picric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pikrinsäurelösung, EU-Arzneibuch-Grad >