Learn More
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm
HOHE FLEXIBILITÄT, OPTIMALE FINGERBEWEGLICHKEIT
Marke:  Ansell C363060
59.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16895320
  • 87.65 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Verbesserte Grifffähigkeit mit beschichteten Fingerspitzen und PVC-Punkten auf der Handfläche
  • Ideal für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen
  • Sorgt für Tastgefühl und Fingerfertigkeit für einen präzisen und sicheren Umgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Spezifisch
Polyamid
6
Strick
PVC-Tupfer
Partially Textured
No
Mechanical Protection Gloves
2121A
Picosoft DG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm > 6