Learn More
Thermo Scientific™ Pico™ und Fresco™ Mikrozentrifugen
Beschleunigen Sie die routinemäßige Probenvorbereitung mit dieser extrem schnellen (bis zu 21,000 xg) Mikrozentrifuge mit großzügigem Fassungsvermögen.
3869.25 CHF - 4602.90 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14.800 U/min |
Max. RZB | 21.100 × g |
Geräuschpegel | 56 dB(A) |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Rotor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Rotor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15432741
![]() |
Thermo Scientific™
75002553 |
230 V, 50/60 Hz |
3869.25 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10779343
![]() |
Thermo Scientific™
75002415 |
230 V, 50/60 Hz | 24 x 1.5/2.0mL Rotor ClickSeal Biocontainment Lid |
3909.45 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10461823
![]() |
Thermo Scientific™
75002475 |
230 V, 50/60 Hz | 24 x 1.5/2.0mL Rotor ClickSeal Biocontainment Lid, Dual Row 18 x 2.0/0.5mL Rotor Screw-on Lid |
4602.90 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Pico 21 Mikrozentrifugen unterstützen Mikro-Reaktionsansätze wie etwa die Nukleinsäure-Herstellung, Proteinlysatpräparation und PCR-Probenvorbereitung – und all das mit einem bemerkenswert geringen Platzbedarf. Wählen Sie zwischen 7 leichten Mikrozentrifugenrotoren, die in nur 12 Sekunden eine Beschleunigung von bis zu 21,100 xg ermöglichen.
Unterstützung Ihrer Trennanforderungen im Mikrovolumenbereich durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
- Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 × g | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) |
14.800 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Pico 21 Zentrifuge, luftgekühlt | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Thermo Scientific |