Learn More
Buerkle™ Pi-Pump™ Grüne Pipette
Tausendfach bewährt, passen Buerkle™ Pi-Pump™ Green Pipetten natürlich in die Hand.
Marke:  Buerkle™ 7551-0002
Artikelnummer. 17200634
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Handrad gewährleistet eine präzise Absaugung
  • Inhalt kann durch Zurückdrücken des Kolbens herausgespült werden
  • Dispensieren mit dem Seitenschalter
  • Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
Pipette
Für Pipetten bis 2 ml
Blau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pi-Pump™ Grüne Pipette >