Learn More
PI 3-Kinase p110 delta Antibody (PIK3CD/4639), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
279.00 CHF - 538.00 CHF
Spezifikation
Antigen PI 3-Kinase p110 delta
Klon PIK3CD/4639
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Western Blot : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18651795
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23783-100ug
100 μg
538.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18682294
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23783-20ug
20 μg
279.00 CHF
20 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PI 3-Kinase p110 delta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p110 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PI 3-Kinase p110 delta Antibody (PIK3CD/4639), Novus Biologicals™