Learn More
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit unter öligen Bedingungen.
Marke: uvex 6007009
Beschreibung
- Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in öligen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von öligen Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen, Reparaturen und Metallverarbeitung
Spezifikation
Nahtloser Strick | |
Schwarz, Grau | |
Ambidextrous | |
Spandex, Polyamid | |
9 | |
4121X. | |
Phynomic XG |
Aquapolymerschaum | |
Smooth | |
Ja | |
Mechanical Protection Gloves | |
Full-hand Mitt | |
Gestrickt |