Learn More
uvex Wasserfeste Phynomic WET Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für alle Arten von Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung bietet einen hohen Feuchtigkeitsschutz.
Marke:  uvex 6006010
12.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15396902
  • 13.35 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Wasserabweisende Sicherheitshandschuhe mit einer Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz im Außenbereich
  • Die atmungsaktive Beschichtung ist langlebig und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
  • Taktiles Gefühl bei der Montage von Teilen
  • Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen und Reparaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nahtloser Strick
Blau, Schwarz
Ambidextrous
Mechanical Protection Gloves
Full-hand Mitt
Gestrickt
Aquapolymerschaum
Smooth
Spandex, Polyamid
10
3131X.
Phynomic WET
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Wasserfeste Phynomic WET Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung > 10