Learn More
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves Artikelnummer.: 17260361
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves
Artikelnummer. 17260361 Alle ansehen Uvex Produkte
10, 10 Paare
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17260361
Marke: uvex 6004910
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight, dirt-resistant gloves are constructed from a blend of polyamide and elastane, with aqua-polymer foam coating on the palm and fingertips to repel moisture.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
  • Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
  • Die schmutzabweisende Außenseite eignet sich ideal für mechanische Aufgaben
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Grau, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 10
Norm EN 388 3131X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Wartung, Versand/Logistik, Präzisionsarbeiten und Reparaturen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Universal-Phynomhandschuhe
Yarn Gauge 15
Name des Produkts
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves >