Learn More
uvex Phynomic AirLite B ESD Safety Glove
The Uvex phynomic airLite ESD is a light safety glove that offers a noticeable difference in wearer comfort.
Marke: uvex 6007812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der leichteste und tastempfindlichste Uvex phynomic Schnittschutzhandschuh für Schnittschutzlevel B
- Außenmaterial aus innovativen Dyneema Diamond 2.0 Schnittschutzfasern, Polyamid, Elastan und Kohlenstoff
- Atmungsaktive airLite-Aquapolymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Sicherheitshandschuh frei von Glas- und Stahlfasern
- Sicherheitshandschuh mit Touchscreen-Funktion – für fast alle Bildschirme, Tablets und Mobiltelefone
- Sicherheitshandschuh mit ESD-Funktion gemäß DIN EN 16350:2014 – schützt das Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
- Guter Schnittschutz (Level B)
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Frei von Beschleunigern. Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (proDERM)
- Sehr leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
- Hervorragende Empfindlichkeit dank der neuen atmungsaktiven airLite Aquapolymer-Beschichtung in Kombination mit feinem Futter (18 Gauge)
- Sicherheitshandschuhe mit gestricktem Bündchen und ergonomischer Passform
Spezifikation
EN 388 (3 X 3 2 B) und DIN EN 16350:2014 | |
Hellblau, Schwarz | |
Smooth | |
Not tested | |
Polyamid, Elastan, Kohlenstoff | |
ESD Gloves | |
Non-sterile |
Aquapolymerschaum | |
Reusable | |
Ambidextrous | |
Yes | |
Powder Free | |
12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Phynomic AirLite B ESD Safety Glove > Größe: 12
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur