Learn More
uvex Phynomic AirLite B ESD Safety Glove
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Der leichteste und tastempfindlichste Uvex phynomic Schnittschutzhandschuh für Schnittschutzlevel B
- Außenmaterial aus innovativen Dyneema Diamond 2.0 Schnittschutzfasern, Polyamid, Elastan und Kohlenstoff
- Atmungsaktive airLite-Aquapolymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Sicherheitshandschuh frei von Glas- und Stahlfasern
- Sicherheitshandschuh mit Touchscreen-Funktion – für fast alle Bildschirme, Tablets und Mobiltelefone
- Sicherheitshandschuh mit ESD-Funktion gemäß DIN EN 16350:2014 – schützt das Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
- Guter Schnittschutz (Level B)
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Frei von Beschleunigern. Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (proDERM)
- Sehr leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
- Hervorragende Empfindlichkeit dank der neuen atmungsaktiven airLite Aquapolymer-Beschichtung in Kombination mit feinem Futter (18 Gauge)
- Sicherheitshandschuhe mit gestricktem Bündchen und ergonomischer Passform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 (3 X 3 2 B) und DIN EN 16350:2014 |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Hellblau, Schwarz |
Einwegprodukt | Reusable |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
Latex Free | Yes |
Material | Polyamid, Elastan, Kohlenstoff |
Gepudert | Powder Free |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Phynomic AirLite B ESD Safety Glove >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur