Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Kit für die ortsspezifische Mutagenese
Schnelles und zuverlässiges System zum Erzeugen von Mutationen.
Marke: Thermo Scientific™ F541
247.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
251.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Phusion Site-Directed Mutagenesis Kit ist ein vielseitiges und effizientes Werkzeug zur Einführung von Punktmutationen, Insertionen oder Deletionen in jede Art von Plasmid-DNA. Mit diesem Kit wird das gesamte Plasmid mit phosphorylierten Primern amplifiziert, die die gewünschten Änderungen einführen. Das amplifizierte, lineare PCR-Produkt, das die gewünschte Mutation enthält, wird in einer 5-minütigen Ligationsreaktion mit T4-DNA-Ligase zirkuliert. Das resultierende Plasmid kann dann in beliebige kompetente E. coli-Zellen transformiert werden.
Besondere Merkmale
- Robuste und zuverlässige Methode zur exponentiellen Amplifikation
- Keine Anforderungen wie spezielle Vektoren, Restriktionsstellen oder Methylierungsstatus für das Zielplasmid
- Die Startvorlage muss nicht in einem separaten Schritt aufgelöst werden
- Die Phusion Hot-Start II High Fidelity DNA-Polymerase minimiert unerwünschte sekundäre Mutationen
- Amplifikation großer Plasmide bis zu 10 kb
- Die Heißstart-Modifikation der Polymerase verhindert die Amplifikation unspezifischer Produkte und unerwünschte Abbau von Primern vor dem ersten PCR-Zyklus
- T4-DNA-Ligase ist im Kit enthalten; keine Aufreinigungsschritte vor oder nach der Ligation erforderlich
- Kompatibel mit allen Stämmen kompetenter E. coli-Zellen
Spezifikation
Lösung | |
Hoch | |
Schnell | |
Phusion | |
20 reactions | |
Ja | |
DNA |
Kit | |
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Einzelstellen-Mutagenese | |
Kit für die zielgerichtete Mutagenese | |
52X | |
20 Reaktionen |