Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-Kit
Profitieren Sie von einer überlegenen Leistung für das Klonieren und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern, mit einer der genauesten und thermostabilsten DNA-Polymerasen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ F553L
315.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084207
  • 485.00 CHF / 200 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Besondere Merkmale
  • Extreme Genauigkeit (Fehlerrate 4,4 x 10-7 in Phusion HF-Puffer)
  • Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
  • Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
  • Direktes Beladen des Gels mit dem transparenten Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2802180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF553L
Chargennummer2802145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF553L
Chargennummer2826687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF553L
Chargennummer2826666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF553L
Chargennummer2826706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF553L
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-Kit > 200 Reaktionen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen≈ des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.