Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
PCR direkt aus Vollblut ohne DNA-Aufreinigung.
202.00 CHF - 882.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
PCR-Methode | Direkt-PCR |
Polymerase | Phusion Blood II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produkttyp | Direct PCR-Kit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10543488
|
Thermo Scientific™
F547S |
100 Reaktionen |
202.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10227847
|
Thermo Scientific™
F547L |
500 Reaktionen |
882.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Phusion Blood Direct PCR-Kit wurde für die Amplifikation von DNA aus Vollblut entwickelt. Es ist keine separate DNA-Aufreinigung mehr vor der PCR erforderlich. Die modifizierte Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ist resistent gegen im Blut vorhandene PCR-Inhibitoren und behält ihre Aktivität selbst bei Proben bei, die 40 % Vollblut enthalten.
Diese extrem präzise Proofreading-DNA-Polymerase macht das Phusion Blood Direct PCR-Kit zur idealen Wahl auch für anspruchsvolle Anwendungen wie die Klonierung. Das Phusion Blood Direct PCR-Kit ermöglicht auch die Analyse von Blutproben mit verschiedenen Antikoagulanzien, unter unterschiedlichen Lagerungsbedingungen und von verschiedenen Spezies.
Besondere Eigenschaften
- Keine zeitraubenden und kostspieligen Schritte zur DNA-Aufreinigung erforderlich
- Einfache Protokolle mit minimalem Arbeitsaufwand
- Extrem kurze PCR-Protokollzeiten
- Modifizierte Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase liefert eine hohe Ausbeute an spezifischen Produkten
Spezifikation
Hoch | |
Phusion Blood II DNA-Polymerase | |
Direct PCR-Kit | |
2 U/μL | |
Stumpf | |
Blut |
Direkt-PCR | |
Schnell | |
Wet or Dry Ice | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten | |
DNA |