Learn More
Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398317
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398317
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11398317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032073.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pthalocyanine is a common macrocylic blue-green dye. It is also used as a suitable laser dye metal. Phthalocyanines have long been examined as catalysts for redox reactions. Areas of interest are the oxygen reduction reaction and the sweetening of gas streams by removal of hydrogen sulfide. Phthalocyanine compounds have been investigated as donor materials in molecular electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-93-6
Summenformel C32H18N8
Molekulargewicht (g/mol) 514.552
MDL-Nummer MFCD00005085
InChI-Schlüssel IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalocyanine
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 514.52
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX06G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032073.06,032073.03,032073.14
ChargennummerX15H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032073.06,032073.03,032073.14
ChargennummerJ01N21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032073.06,032073.03,032073.14
ChargennummerD18Z004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032073.06,032073.03,032073.14
ChargennummerL12R028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number032073.06,032073.03,032073.14
Name des Produkts
Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals >